Kluczowe dokumenty
GE17-0060-01
Sephadex® G-100
Cytiva 17-0060-01, pack of 100 g
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0060-01
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
100-310 μm (wet)
40-120 μm (dry)
Zakres roboczy
2-10
Opis ogólny
811 G-100 jest przydatny do odsalania i wymiany buforowej bardzo dużych biomolekuł.
Zastosowanie
811 to żelowe medium filtracyjne przygotowane przez sieciowanie dekstranu epichlorohydryną. Różne typy 811 różnią się stopniem usieciowania, a tym samym stopniem pęcznienia i zakresem frakcjonowania molekularnego. 811 G-10 jest jednym z pięciu różnych typów G, od G-10 dla małych cząsteczek do G-75 dla większych cząsteczek. 811 G-50 jest dostępny w 4 różnych rozmiarach cząstek (Course, Medium, Fine i Superfine), a Superfine ma najmniejszy rozmiar kulek, co zapewnia wyższą wydajność przy krótszych odległościach dyfuzji. Cource i Medium są preferowane do separacji grup na dużą skalę, gdzie wymagane są wysokie prędkości przepływu i niskie ciśnienia robocze.
Cechy i korzyści
  • Szybko odsala, usuwa zanieczyszczenia i przenosi do nowego buforu w jednym kroku.
  • Klasyczne medium do filtracji żelowej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography