Kluczowe dokumenty
GE17-5470-02
Capto Q ImpRes
Cytiva 17-5470-02, pack of 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary amine
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5470-02
Matryca
high-flow agarose
śr. rozm. cząst.
36-44 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
2-12
pojemność
>55 mg binding capacity(> 55 mg BSA, > 48 mg ß-lactoglobulin)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
7698 Q ImpRes to silnie anionowymienna pożywka BioProcess, zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych producentów na dużą skalę w zakresie szybkiego, wydajnego i opłacalnego pośredniego i polerującego oczyszczania białek.
Zastosowanie
7698 Q ImpRes to silny wymieniacz anionowy do wysokowydajnych etapów pośredniego oczyszczania i polerowania szerokiej gamy biomolekuł. Ten nośnik chromatograficzny jest częścią rozszerzonej platformy o wysokiej rozdzielczości opartej na linii produktów Agarose 7698 o wysokiej wydajności.
Łącząc charakterystykę wysokiej wydajności nośnika 7698 z małym rozmiarem cząstek, 7698 Q ImpRes zapewnia doskonałe właściwości ciśnienie-niskie z imponującą rozdzielczością. Zdolność do pracy przy wyższych prędkościach przepływu i wyższych wysokościach złoża również zwiększa elastyczność w projektowaniu procesów.
7698 Q ImpRes to medium do chromatografii bioprocesowej opracowane do oczyszczania białek biofarmaceutycznych na dużą skalę. Oparty na dobrze znanej matrycy bazowej 7698 i z tradycyjnymi ligandami grup jonowych, zapewnia wiele możliwości poprawy wydajności i prostego rozwoju procesu.
7698 Q ImpRes jest dostępny w wielu różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i rozwój procesu. Jako członek gamy nośników BioProcess, 7698 Q ImpRes spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • 7698 Q ImpRes to silny anionowymienny nośnik BioProcess, zaprojektowany w celu spełnienia wymagań współczesnych producentów na dużą skalę w zakresie szybkiego, wydajnego i opłacalnego oczyszczania pośredniego i polerowania białek.
  • Oczyszczanie pośrednie i polerowanie o wysokiej rozdzielczości w oparciu o ugruntowaną platformę 7698 z tradycyjnymi ligandami.
  • Elastyczny projekt procesu dzięki dużemu zakresowi prędkości przepływu i wysokości złoża
  • Wysokowydajne oczyszczanie łatwe do optymalizacji i skalowania
  • Wyższa wydajność produkcji umożliwia poprawę ekonomiki procesu
  • Bezpieczeństwo dostaw i kompleksowe wsparcie regulacyjne
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)