Kluczowe dokumenty
GE28-9343-88
HiTrap® Capto IEX Selection Kit
Cytiva 28-9343-88, pack of 1 kit
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9343-88
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Zestaw HiTrap Capto IEX Selection Kit jest przeznaczony do sprawdzania optymalnej żywicy jonowymiennej Capto lub multimodalnej żywicy chromatograficznej Cytiva przed skalowaniem. Zestaw ten zawiera różne kolumny wstępnie wypełnione żywicami anionowym i kationowymiennymi, umożliwiając użytkownikom sprawdzenie najbardziej odpowiedniej kolumny przed skalowaniem. Zestaw zawiera pięć kolumn HiTrap o pojemności 1 ml wypełnionych następującymi żywicami:
  • Capto Q silny wymieniacz anionowy
  • Capto S silny wymieniacz kationów
  • Capto DEAE słaby wymieniacz anionów
  • Capto MMC multimodalny wymieniacz kationów
  • Capto adhere multimodalny wymieniacz anionowy
Cechy i korzyści
  • Szybki i łatwy wybór. Pięć wstępnie zapakowanych kolumn HiTrap, z których każda zawiera inną żywicę IEX, w tym multimodalne wymieniacze jonowe.
  • Wygodny sposób wyboru optymalnej żywicy Cytiva IEX dla danego zastosowania.
  • Doskonałe do badań optymalizacyjnych, skład buforu, pH, natężenie przepływu i inne parametry można zoptymalizować za pomocą małych próbek przed zwiększeniem skali.
  • Format kolumny HiTrap jest przeznaczony do użytku ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub systemem chromatograficznym, takim jak system ÄKTA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol (Q, DEAE), 20% etanol, 0,2 M octan sodu (S)).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.