GE29-0005-94
His GraviTrap™ TALON®
Cytiva 29-0005-94, pack of 10 columns
Synonim(y):
His GraviTrap
About This Item
Polecane produkty
ligand
TALON® Superflow Cobalt-IMAC
opakowanie
pack of 10 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0005-94
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
15 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-160 μm
cleaning
2-14(Co2+-stripped medium)
Zakres roboczy
3-12(Co2+-stripped medium)
pojemność
≤15 mg binding capacity (histidine-tagged protein)(The binding capacity for individual proteins may vary)
≥20 mg binding capacity (histidine-tagged protein)(The binding capacity for individual proteins may vary)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Large sample volumes can be applied in one go, and the histidine-tagged Protein is effectively eluted in a small volume. LabMate PD-10 Buffer Reservoir can be connected to the columns for handling of sample volumes above 10 ml. Leakage of cobalt ions from Talon® Superflow medium is negligible.
Cechy i korzyści
- Convenient histidine-tagged purification with high purity (>90%) and binding capacity of up to 15 mg/column.
- Ready-to-use gravity flow column prepacked with 1 mL Talon® Superflow cobalt-IMAC (immobilized metal affinity chromatography) medium offering a different selectivity compared to nickel-charged media.
- One run takes about 30 minutes, and large sample volumes can be applied all at once.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes manual purification of histidine-tagged proteins using His GraviTrap TALON from GE Healthcare.
Kolumny GraviTrap™ TALON® są pakowane z 1 ml pożywki TALON® Superflow. Każda kolumna zapewnia proste ręczne oczyszczanie do 15 mg białek znakowanych histydyną.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Protokoły
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać białka znakowane histydyną za pomocą TALON Superflow firmy Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from GE Healthcare.