GE28-9537-66
HiTrap® TALON® Crude
Cytiva 28-9537-66, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Crude TALON Column, HiTrap TALON, TALON Crude Column
About This Item
Polecane produkty
ligand
TALON® Superflow Cobalt-IMAC
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9537-66
Parametry
1 ml/min - 4 ml/min flow rate
3 bar
kolumna śr. wewn.
7 mm
macierz
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-160 μm
cleaning
2-14(Co2+-stripped medium)
working range
3-12(Co2+-stripped medium)
pojemność
≥20 mg binding capacity (histidine-tagged protein)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
HiTrap® Talon® crude columns allow for rapid separations and easy scale-up. Samples can be applied directly to the column after thorough cell disruption - without precentrifugation and filtration. The filters in the top and bottom of the column make it possible to directly load unclarified lysates on the column without causing back pressure problems or leakage of the Talon® Superflow beads. Prior to loading samples on HiTrap® Talon® crude columns, cell lysate should be prepared using methods such as sonication, homogenization, or freeze/thaw.
Cechy i korzyści
- Columns prepacked with cobalt-based chromatography media designed for purification of histidine-tagged recombinant Proteins by immobilized metal affinity chromatography (IMAC).
- Suitable for IMAC purification of histidine-tagged Proteins when Ni2+ is not the optimal choice of metal ion.
- Compatible with commonly used IMAC reagents and appropriate for purifying Proteins under native or denaturing conditions.
- Prepacked HiTrap® Talon® crude columns save time by allowing the application of unclarified samples directly, minimizing labor and degradation of Proteins.
- HiTrap® Talon® crude columns allow repeated runs without stripping, cleaning, or Co2+ recharging.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning-Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 - 109.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 - 43 °C
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows a general procedure for cell lysis of recombinant histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami ekspresji białek rekombinowanych, wzrostu, indukcji i optymalizacji lizy komórek.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z chromatografią powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać białka znakowane histydyną za pomocą TALON Superflow firmy Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from GE Healthcare.
This page how to isolate proteins from inclusion bodies using GE Healthcare products.
Jak izolować białka z ciał inkluzyjnych przy użyciu produktów Cytiva.