Kluczowe dokumenty
GE11-0033-99
His GraviTrap
Cytiva 11-0033-99
Synonim(y):
Jego kolumna GraviTrap
About This Item
Kod UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.32
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0033-99
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
15 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/column)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
His 7702 to gotowa do użycia, jednorazowa kolumna do oczyszczania białek znakowanych histydyną metodą chromatografii powinowactwa z unieruchomionym metalem (IMAC). Kolumna umożliwia szybkie i proste oczyszczanie w przepływie grawitacyjnym bez potrzeby oczyszczania.
Gotowa do użycia kolumna jest wstępnie zapakowana w Ni 812 6 Fast Flow, który ma wysoką zdolność wiązania białek, niski wyciek jonów niklu i jest kompatybilny z czynnikami denaturującymi i redukującymi, a także z szeroką gamą dodatków.
Kolumny His 7702 są dostarczane w opakowaniu, które można przekształcić w stojak na kolumnę, aby uprościć oczyszczanie. Zbiornik buforowy LabMate PD-10 można podłączyć do kolumn w celu wygodnej obsługi próbek o objętości powyżej 10 ml.
Cechy i korzyści
  • Do szybkiego i prostego oczyszczania białek znakowanych histydyną*.
  • Wygodna, wstępnie zapakowana kolumna z przepływem grawitacyjnym.
  • Umożliwia bezpośrednie oczyszczanie zarówno sklarowanych, jak i niesklarowanych lizatów komórkowych.
  • Wysoka zdolność wiązania; około 40 mg czystego białka na kolumnę.
  • Kompatybilność z szeroką gamą środków redukujących, detergentów, denaturantów i innych dodatków.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
GraviTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins by gravity flow using His GraviTrap and His GraviTrap Kit from GE Healthcare.
Jak izolować białka z ciał inkluzyjnych przy użyciu produktów Cytiva.
This page how to isolate proteins from inclusion bodies using GE Healthcare products.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Zobacz wszystko