Kluczowe dokumenty
GE17-1351-01
HiTrap® Phenyl High Performance
Cytiva 17-1351-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1351-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
799 Phenyl HP to wstępnie zapakowane kolumny Phenyl 812 High Performance do wysokorozdzielczej chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Kolumny są używane do oczyszczania białek na małą skalę, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia wygodne i szybkie oczyszczanie białek na małą skalę.
  • Phenyl 812 High Performance to uznany aromatyczny nośnik HIC, przeznaczony do etapów pośrednich i polerowania, w których priorytetem jest wysoka rozdzielczość.
  • Elastyczna konstrukcja do stosowania ze strzykawkami, pojedynczą pompą laboratoryjną lub systemem chromatograficznym, takim jak 6259.
  • Wysokie natężenie przepływu i wysoka wydajność.
  • Doskonałe i łatwe skalowanie dzięki szeregowemu połączeniu kilku kolumn 799 lub zastosowaniu kolumn 7704.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This section is about salt selection and buffer preparation in HIC medium from GE Healthcare, parameters such as buffer ions and pH are considered
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protokoły
Here we discuss purification options when working with Sepharose High Performance and we present some examples of media screening, capture and purification.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from GE Healthcare.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.