GE17-1082-01
Phenyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-1082-01, pack of 75 mL
Synonim(y):
Sefaroza fenylowa
About This Item
Polecane produkty
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 75 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1082-01
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Aromatyczne podłoże HIC przeznaczone do pośrednich etapów oczyszczania i polerowania
- Selektywność podobna do Phenyl 812 6 Fast Flow (low sub), ale wyższa rozdzielczość dzięki mniejszemu rozmiarowi kulek 34 μm
- Podłoże BioProcess obsługiwane w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowane w zatwierdzonych procesach
- Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This section is about salt selection and buffer preparation in HIC medium from GE Healthcare, parameters such as buffer ions and pH are considered
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
Protokoły
While ligands contribute significantly to the degree of hydrophobicity of a medium, the matrix can also influence the final selectivity. Chromatography media for hydrophobic interaction are made from porous matrices, chosen for their physical stability, their chemical resistance to stringent cleaning conditions and their low level of non-specific interaction.
Here we discuss purification options when working with Sepharose High Performance and we present some examples of media screening, capture and purification.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-1082-01 | 4061837621109 |