GE17-0946-02
Octyl Sepharose™ 4 Fast Flow
Cytiva 17-0946-02, pack of 200 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
ligand
octyl
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0946-02
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Octyl 812 4 Fast FLow jest dobrze znanym, standardowym alifatycznym medium do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC) do wychwytywania i pośredniego oczyszczania większych białek.
Zastosowanie
Octyl 812 4 Fast FLow jest częścią platformy 812 Fast FLow HIC, która była standardem przemysłowym dla chromatografii HIC w ostatnich dziesięcioleciach.
Żywica ta oparta jest na usieciowanej 4% agarozie. Ligand alifatyczny jest unieruchomiony na matrycy bazowej za pomocą wiązania eterowego. Ligand nie zawiera naładowanych grup, dzięki czemu możliwa jest prawdziwa chromatografia oddziaływań hydrofobowych, bez zakłócających efektów jonowych.
Octyl 812 4 Fast FLow jest dostępny w różnych wielkościach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, Octyl 812 4 Fast FLow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Żywica ta oparta jest na usieciowanej 4% agarozie. Ligand alifatyczny jest unieruchomiony na matrycy bazowej za pomocą wiązania eterowego. Ligand nie zawiera naładowanych grup, dzięki czemu możliwa jest prawdziwa chromatografia oddziaływań hydrofobowych, bez zakłócających efektów jonowych.
Octyl 812 4 Fast FLow jest dostępny w różnych wielkościach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, Octyl 812 4 Fast FLow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Alifatyczne nośniki HIC oparte na matrycy bazowej 812 Fast FLow derywatyzowane poprzez nienaładowane, chemicznie stabilne wiązania eterowe.
- Pochodna oktylowa dodaje inną i uzupełniającą selektywność do rodziny produktów 812 Fast FLow HIC
- Zoptymalizowany do separacji większych białek na etapach wychwytywania i oczyszczania pośredniego
- Podłoże bioprocesowe obsługiwane w zastosowaniach przemysłowych i dobrze ugruntowane w zatwierdzonych procesach
Przechowywanie i stabilność
Należy pamiętać, że ten produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-0946-02 | 4061837620904 |