Kluczowe dokumenty
GE28-4110-05
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-05, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4110-05
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
HiTrap Butyl HP to wstępnie zapakowane kolumny Butyl Sepharose High Performance do wysokorozdzielczej chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Kolumny są używane do oczyszczania białek na małą skalę, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia wygodne i szybkie oczyszczanie białek na małą skalę.
  • Butyl Sepharose High Performance to alifatyczna żywica HIC, zaprojektowana do etapu pośredniego i polerowania, gdzie priorytetem jest wysoka rozdzielczość.
  • Elastyczna konstrukcja do użytku ze strzykawkami, pojedynczą pompą laboratoryjną lub systemem chromatograficznym, takim jak ÄKTA.
  • Wysokie natężenie przepływu i wysoka wydajność.
  • Doskonałe i łatwe skalowanie dzięki szeregowemu połączeniu kilku kolumn HiTrap lub zastosowaniu kolumn HiPrep.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.