Kluczowe dokumenty
GE28-9365-47
HiPrep Butyl Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-47
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-47
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
7704 Butyl FF (High Sub) 16/10, to wstępnie zapakowane kolumny Butyl 812 4 Fast FLow gotowe do użycia w chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Kolumny są przeznaczone do wstępnego i pośredniego oczyszczania, usuwając zanieczyszczenia masowe.
Cechy i korzyści
  • Kolumny HIC o pojemności 20 ml zapewniają szybki, preparatywny rozdział białek i innych biomolekuł.
  • Zapewniają wysoką pojemność, doskonałe właściwości przepływu i niezawodne, powtarzalne separacje.
  • Butyl 812 4 Fast FLow to ugruntowany, standardowy alifatyczny nośnik HIC do wychwytywania i oczyszczania pośredniego.
  • Kompatybilny z prostymi konfiguracjami opartymi na pompach lub systemach chromatograficznych, takich jak 6259.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.