Kluczowe dokumenty
GE28-9165-40
HiTrap® Capto DEAE
Cytiva 28-9165-40, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
HiTrap DEAE
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9165-40
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
HiTrap Capto DEAE is a weak anion exchanger prepacked with BioProcess Capto resins for screening and small-scale protein purifications using ion exchange chromatography (IEX).
Capto DEAE has a weak diethylaminoethyl anion exchanger coupled to a chemically modified, high-flow agarose matrix. The modified agarose matrix provides greater particle rigidity without compromising pore size, which allows more flexibility in process-scale applications. High dynamic binding capacity is achieved with a dextran surface extender that coats the agarose matrix.
Cechy i korzyści
  • High-throughput resin for capture and intermediate purification, excellent choice for process-scale purification.
  • The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
  • Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.