About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
Parametry
-5 bar max. pressure
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
HiTrap Capto Phenyl ImpRes jest wstępnie zapakowany w pożywkę BioProcess Capto Phenyl ImpRes do badań przesiewowych i oczyszczania białek na małą skalę przy użyciu chromatografii oddziaływań hydrofobowych.
- Wysokowydajne medium do pośredniego i polerującego oczyszczania białek, doskonały wybór do oczyszczania w skali procesowej
- Kolumny do badań przesiewowych selektywności, warunków wiązania i elucji, a także oczyszczania na małą skalę
- Połączone właściwości wysokiej zdolności wiązania, wysokiego natężenia przepływu i niskiego ciśnienia wstecznego skracają czas cyklu procesowego i poprawiają wydajność w skali procesowej.
- Doskonała stabilność chemiczna umożliwia czyszczenie wszystkimi standardowymi roztworami CIP, w tym 1 M wodorotlenkiem sodu
Cechy i korzyści
- Wysokowydajne medium do pośredniego i polerującego oczyszczania białek, doskonały wybór do oczyszczania w skali procesowej
- Kolumny do badań przesiewowych selektywności, warunków wiązania i elucji, a także oczyszczania w małej skali.
- Połączone właściwości wysokiej zdolności wiązania, wysokiego natężenia przepływu i niskiego ciśnienia wstecznego skracają czas cyklu procesowego i poprawiają wydajność w skali procesowej.
- Doskonała stabilność chemiczna umożliwia czyszczenie wszystkimi standardowymi roztworami CIP, w tym 1 M wodorotlenkiem sodu
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)