Kluczowe dokumenty
GE17-3719-11
HiTrap® 5x1 mL Capto Butyl ImpRes
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
okres trwałości
5 years from manufacture date.
producent / nazwa handlowa
Cytiva
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
high-flow agarose
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiTrap Capto Butyl ImpRes is a ready-to-use column prepacked with BioProcess Capto Butyl ImpRes media for screening and small-scale protein purification using hydrophobic interaction chromatography.
  • Prepacked columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
  • High-throughput chromatography medium for intermediate and polishing steps in a downstream protein purification process.
  • Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide.
  • High binding capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
Cechy i korzyści
  • Prepacked columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
  • High-throughput chromatography medium for intermediate and polishing steps in a downstream protein purification process.
  • Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide.
  • High binding capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.