Kluczowe dokumenty
GE29219757
Superdex® 30 Increase
10/300 GL, Cytiva
Synonim(y):
Żywica wykluczająca rozmiar
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NB.21
Właściwości
10/300 GL
producent / nazwa handlowa
29219757
Cytiva
Opis ogólny
Superdex 30 Increase SEC columns are for high resolution, small-scale purification and analysis of small biomolecules with Mr ~ 100 to ~ 7000, such as peptides
New generation of size exclusion chromatography columns
Superdex 30 Increase is part of GE’s new generation of agarose-based SEC columns called “Increase”, which offer higher resolution purification in shorter runtimes compared with their predecessors.
Cechy i korzyści
  • Ulepszona wydajność - lepsza rozdzielczość i czas pracy w porównaniu z poprzednią kolumną Superdex Peptide.
  • Tolerancja na powtarzające się ostre procedury czyszczenia przy wysokim pH zapewnia długą żywotność kolumny i minimalizuje przenoszenie. czystość i wyniki analizy
  • Bardzo wysoka rozdzielczość - mały rozmiar kulek i wąski rozkład wielkości cząstek zapewniają wysoką rozdzielczość, co przekłada się na wysoką czystość białek.
  • Wysokie natężenie przepływu - dzięki sztywnym kulkom zapewniającym doskonałe właściwości ciśnienia/przepływu.
Informacje prawne
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)