GE29219758
Superdex® 30 Increase
3.2/300, Cytiva
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NB.21
Polecane produkty
Właściwości
3.2/300
producent / nazwa handlowa
29219758
Cytiva
Opis ogólny
Superdex 30 Increase SEC columns are for high resolution, small-scale purification and analysis of small biomolecules with Mr ~ 100 to ~ 7000, such as peptides
New generation of size exclusion chromatography columns
Superdex 30 Increase is part of GE’s new generation of agarose-based SEC columns called “Increase”, which offer higher resolution purification in shorter runtimes compared with their predecessors.
New generation of size exclusion chromatography columns
Superdex 30 Increase is part of GE’s new generation of agarose-based SEC columns called “Increase”, which offer higher resolution purification in shorter runtimes compared with their predecessors.
Cechy i korzyści
- Ulepszona wydajność - lepsza rozdzielczość i czas pracy w porównaniu z poprzednią kolumną Superdex Peptide.
- Tolerancja na powtarzające się ostre procedury czyszczenia przy wysokim pH zapewnia długą żywotność kolumny i minimalizuje przenoszenie. czystość i wyniki analizy
- Bardzo wysoka rozdzielczość - mały rozmiar kulek i wąski rozkład wielkości cząstek zapewniają wysoką rozdzielczość, co przekłada się na wysoką czystość białek.
- Wysokie natężenie przepływu - dzięki sztywnym kulkom zapewniającym doskonałe właściwości ciśnienia/przepływu.
Informacje prawne
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)