Kluczowe dokumenty
GE28-9909-45
Sigma-Aldrich
Superdex® 200 Increase 5/150 GL
Cytiva 28-9909-45, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 8.6 μm particle size
Synonim(y):
Kolumna do chromatografii wykluczania wielkości
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
glass column
polyethylene filter
linia produktu
Superdex®
masa cząsteczkowa
10000-600000 Da (globular proteins)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9909-45
opakowanie
1 ea of
Parametry
<0.75 mL/min flow rate
<0.75 ml/min flow rate
<3.0 Mpa (725 psi)
4-50 μL sample volume
objętość złoża
~3 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 5 mm
Matryca
agarose dextran composite
polymeric
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
8.6 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny do chromatografii wykluczania Superdex™ 200 Increase doskonale nadają się do analizy w wysokiej rozdzielczości i oczyszczania na małą skalę przeciwciał monoklonalnych (mAb) i innych biomolekuł o Mr ~ 10 000 do ~ 600 000.
Superdex™ 200 Increase to kompozytowa matryca dekstranowo-agarozowa nowej generacji do SEC. Dzięki mniejszym i sztywniejszym kulkom niż ich poprzednicy, kolumny Superdex™ Increase zapewniają wyższą rozdzielczość oczyszczania przy krótszym czasie pracy.
Superdex™ 200 Increase ma krzywą selektywności zoptymalizowaną pod kątem doskonałej rozdzielczości przeciwciał i makrocząsteczek w zakresie od ~ 100 000 do ~ 300 000. Doskonale nadaje się do wykrywania i rozdzielania monomerów, dimerów i agregatów przeciwciał obecnych w preparatach przeciwciał monoklonalnych. Wyjątkowa zdolność rozdzielcza tej żywicy ułatwia charakterystykę białek, w tym analizę wariantów wielkości przeciwciał, ocenę jednorodności wielkości białek błonowych oraz badanie interakcji białko-białko.
Superdex™ 200 Increase jest zoptymalizowany do rozdzielania białek o wysokiej rozdzielczości i masie cząsteczkowej w zakresie od ~ 100 000 do ~ 300 000. Superose™ 6 Increase zapewnia uzupełniający zakres frakcjonowania, rozdzielając bardzo duże kompleksy białkowe i makrocząsteczki, których Superdex 200 Increase nie jest w stanie rozdzielić.
Ta żywica na bazie agarozy jest odporna na alkalia i obsługuje procedury czyszczenia na miejscu (CIP). Możliwość ta pozwala na użycie tej samej kolumny do różnych białek, przy minimalnym ryzyku przeniesienia pomiędzy próbkami.
Cechy i korzyści
  • Zwiększona wydajność: lepsza rozdzielczość i czas pracy w porównaniu do poprzednika Superdex™ 200.
  • Bardzo wysoka rozdzielczość: mały rozmiar kulek i wąski rozkład wielkości cząstek zapewniają wysoką rozdzielczość i wysoką czystość białek.
  • Wysokie szybkości przepływu: sztywne kulki zapewniają doskonałe właściwości ciśnienia/przepływu.
Przydatność
Long term use: all commonly used aqueous buffers, up to 8 M urea, ionic and non-ionic detergents, up to 6M guanidine hydrochloride
Well suited for rapid purity checks and quick screenings of experimental conditions.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from GE Healthcare.
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Pressure is generated by the flow through the chromatographic system. For optimal chromatography functionality, it is important to understand the principle of the pressure drop over the different parts of a system.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
Protokoły
Superdex from GE Healthcare are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using ion exchange chromatography with prepacked ion exchange chromatography columns from GE Healthcare and how to analyze the refolding process with Superdex columns from GE Healthcare.
Samples for chromatographic purification should be clear and free from particulate matter. Simple steps to clarify a sample before beginning purification will avoid clogging the column, can reduce the need for stringent washing procedures, and can extend the life of the chromatographic medium.
Na tej stronie przedstawiono sposób solubilizacji białek błonowych za pomocą produktów firmy Cytiva.
Zobacz wszystko