GE29-0915-98
Superose® 6 Increase
3.2/300, Cytiva 29-0915-98, 8.6 μm avg. part. size
Synonim(y):
Size exclusion chromatography, Superose 6 column
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass column
linia produktu
Superose®
masa cząsteczkowa
5000-5000000 Da (globular proteins)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0915-98
Parametry
<0.03 mL/min flow rate (20% ethanol at low temp)
<0.07 mL/min flow rate (20% ethanol at room temp)
<0.07 mL/min flow rate (water at low temp)
<0.15 mL/min flow rate (water at room temp)
3 Mpa (435 psi)
4-50 μL sample volume
macierz
cross-linked agarose
polymeric
grupa aktywna macierzy
agarose phase
śr. rozm. cząst.
8.6 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Increased resolution compared with Superose 6, for higher purity and improved analysis results.
- Reduced runtime compared with Superose 6, for rapid results.
- Versatile use for both preparative and analytical purposes, especially for large proteins and complexes.
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH, giving long column lifetime and minimal carry-over.
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Pressure is generated by the flow through the chromatographic system. For optimal chromatography functionality, it is important to understand the principle of the pressure drop over the different parts of a system.
Protokoły
Superose from GE Healthcare are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Samples for chromatographic purification should be clear and free from particulate matter. Simple steps to clarify a sample before beginning purification will avoid clogging the column, can reduce the need for stringent washing procedures, and can extend the life of the chromatographic medium.
Zapewnia czystość próbki chromatograficznej, aby uniknąć zatykania kolumny, zmniejszyć potrzebę płukania i przedłużyć żywotność kolumny do oczyszczania.