Kluczowe dokumenty
GE29321904
Superose® 6 Increase HiScale®
column thread × L (26/40) (40 cm), Cytiva 29321904
Synonim(y):
Superose 6 Wzrost 26/40, Wzrost Superose 6, superose 6 hiscale, superose 6 hiscale 26/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NB.21
Właściwości
Sample volume up to 8.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29321904
Parametry
2 Mpa max. pressure
objętość wypełnienia &razy; śr. &razy; dł.
(212 mL) (26 mm) (400 mm)
Gwint kolumny × dł.
(26/40) (40 cm)
Opis ogólny
Kolumny HiScale, wypełnione żywicami SEC nowej generacji, zapewniają najwyższą rozdzielczość wśród preparatywnych kolumn SEC firmy Cytiva.
Jeśli lubisz nasze kolumny nowej generacji Superdex Increase i Superose Increase do chromatografii wykluczania (SEC), ale potrzebujesz oczyszczać większe objętości do 8,5 ml, możemy zapakować żywicę w kolumny HiScale.
Kolumny HiScale są pakowane na żądanie z żywicami Superdex 200 Increase, Superdex 75 Increase i Superose 6 Increase SEC (filtracja żelowa). Kolumny są dostępne w dwóch rozmiarach: 16 × 400 mm i 26 × 400 mm. Te dwa rozmiary kolumn umożliwiają oczyszczanie próbek o objętości odpowiednio do 3,2 i 8,5 ml.
Cechy i korzyści
  • Kolumny SEC o wysokiej rozdzielczości - mały rozmiar cząstek i wąski rozkład wielkości cząstek upakowanej żywicy zapewnia wysoką czystość białka.
  • Kolumny HiScale wypełnione żywicami SEC na żądanie, prosimy o wycenę.
Informacje prawne
HiScale is a registered trademark of Cytiva
Superose is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)