Kluczowe dokumenty
GE29053612
Tricorn Filter Kit
Tricorn 10 Columns
Synonim(y):
Zespół filtrujący, Zestaw filtrujący
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
opis
Tricorn glass columns may be used with aqueous buffer solutions and detergents at pH conditions between 1 and 14, and with nearly all organic solutions commonly used in chromatography.
Właściwości
Ethylene propylene diene (EPDM) Polyethylene (PE)
Kit Contents: 5 x Top filter 5 x Bottom filter 5 x O-ring 7 x 1 mm (EPDM)
Tricorn 10 Columns
Wetted Material: Ethylene propylene diene (EPDM) Polyethylene (PE)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29053612
Parametry
4 °C min. temp.
60 °C max. temp.
kompatybilność
Tricorn glass columns may be used with aqueous buffer solutions and detergents at pH conditions between 1 and 14, and with nearly all organic solutions commonly used in chromatography.
Opis ogólny
Kolumny Tricorn łączą w sobie nowoczesną konstrukcję i wysoką wydajność, aby zwiększyć łatwość obsługi i niezawodność kolumny chromatograficznej. Kolumny Tricorn są przeznaczone do wysokorozdzielczej chromatografii cieczowej biomolekuł przy średnich i wysokich ciśnieniach.
  • Wysokowydajne szklane kolumny zaprojektowane z myślą o niezawodnej wysokiej rozdzielczości, powtarzalności i trwałości.
  • Nowy, dłuższy adapter umożliwiający większą regulację wysokości złoża
  • Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja - łatwa w montażu, pakowaniu, obsłudze i konserwacji
  • Szeroki zakres wymiarów kolumn - odpowiedni dla wielu różnych potrzeb oczyszczania
  • Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu - szklane rurki pokryte folią z tworzywa sztucznego chronią personel laboratorium w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacjami
  • Pierścień blokujący - zapobiega przypadkowemu ściśnięciu złoża mediów
  • Oddzielne złącze do pakowania - umożliwia proste pakowanie kolumn dla szerokiej gamy mediów
Cechy i korzyści
  • Wysokowydajne szklane kolumny zaprojektowane z myślą o niezawodnej wysokiej rozdzielczości, powtarzalności i trwałości
  • Nowy, dłuższy adapter umożliwiający większą regulację wysokości łoża
  • Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja - łatwa w montażu, pakowaniu, obsłudze i konserwacji
  • Szeroki zakres wymiarów kolumn - odpowiedni dla wielu różnych potrzeb oczyszczania
  • Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu - szklane rurki pokryte folią z tworzywa sztucznego chronią personel laboratorium w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacjami
  • Pierścień blokujący - zapobiega przypadkowemu ściśnięciu złoża mediów
  • Oddzielne złącze do pakowania - umożliwia proste pakowanie kolumn dla szerokiej gamy mediów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)