ZRB1226
Anti-phospho Histone H3 S10 Antibody, clone 63-1C-8 , ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
H3/g, H3t, Histone H3/t
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
63-1C-8, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.51 kDa
observed mol wt ~17 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer10)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Opis ogólny
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-Histone H3 (Ser10) in HeLa, A431, HUVEC, and NIH 3T3 cells.
Dot Blot Analysis: Representative lot was tested on AbSurance Histone Peptide Microarray.
Peptide Inhibition Assay Analysis: 1:100 dilution from a representative lot did not detect the target band in acid extract from HeLa cells treated with colemid (50 ng/ml) when preblocked with the S10 phosphopeptide, but detected the band when the corresponding non-phosphopeptide was used.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by the end user as specimens and experimental conditions may vary.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Ekologiczne przeciwciała ZooMAb® oferują zrównoważone opcje dzięki opakowaniom o niskiej ilości odpadów i formule niezawierającej BSA.
Odkryj zasoby do badań nad rakiem z narzędziami do modelowania i profilowania hodowli komórkowych, genomiki, biomarkerów i nie tylko, aby zmaksymalizować swoje badania nad rakiem.