Kluczowe dokumenty
GE17-0756-04
Glutathione Sepharose 4B
Cytiva 17-0756-04, pack of 300 mL
Synonim(y):
Kolumna glutationowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
opakowanie
pack of 300 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0756-04
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
4-13
Zakres roboczy
4-13
pojemność
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Opis ogólny
Wiązanie GST z glutationem jest zależne od szybkości przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne do rozważenia podczas ładowania próbki i elucji.
Glutathione Sepharose 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
GST-tagged proteins and other glutathione S-transferases or glutathone-dependent proteins can be purified directly from bacterial lysates using Glutathione Sepharose 4B. Proteins are eluted under mild, non-denaturing conditions that preserve protein antigenicity.
Cechy i korzyści
  • High capacity single step purification of recombinant glutathione S-transferase (GST) tagged proteins
  • Proteins are eluted under mild, non-denaturing conditions that preserve protein antigenicity and functionality.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page addresses common problems associated with the expression and growth of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap from GE Healthcare.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokoły
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from GE Healthcare.
Ta strona opisuje enzymatyczną detekcję białek znakowanych GST za pomocą modułu detekcji GST firmy Cytiva.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from GE Healthcare.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu sefarozy glutationowej firmy Cytiva.
Zobacz wszystko