Kluczowe dokumenty
GE17-0529-01
Calmodulin-Sepharose 4B
Cytiva 17-0529-01, pack of 10 mL
Synonim(y):
Kalmodulina - sefaroza, Żywica powinowactwa do kalmoduliny
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
calmodulin
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0529-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
4-9
Zakres roboczy
4-9
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podłoże powinowactwa Calmodulin 812 4B do oczyszczania białek z powinowactwem do kalmoduliny, wysoce konserwatywnego białka regulatorowego zaangażowanego w wiele procesów komórkowych w komórkach eukariotycznych.
Kalmodulina jest wysoce konserwatywnym białkiem regulatorowym występującym we wszystkich komórkach eukariotycznych. Białko to bierze udział w wielu procesach komórkowych, takich jak metabolizm glikogenu, kontrola cytoszkieletu, neurotransmisja, aktywność fosforanowa i kontrola NAD?/NADP? Kalmodulina wiąże białka głównie poprzez ich interakcje z hydrofobowymi miejscami na jej powierzchni. Miejsca te są odsłonięte po zmianie konformacyjnej wywołanej działaniem Ca2+ na oddzielne miejsca wiążące Ca2+. Wiązanie enzymów może być wzmocnione, jeśli obecny jest substrat enzymu, a kompleksy enzym-substrat-almoldulina-Ca2+ są szczególnie stabilne.
Cechy i korzyści
  • Do jednoetapowego oczyszczania natywnych białek wiążących kalmodulinę
  • Nadaje się do tandemowego oczyszczania powinowactwa (TAP) kompleksów białkowych
  • Oczyszczanie białek regulowanych przez kalmodulinę ze wszystkich komórek eukariotycznych
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahmoud Hajj Chehade et al.
Cell chemical biology, 26(4), 482-492 (2019-01-29)
Ubiquinone (UQ) is a polyprenylated lipid that is conserved from bacteria to humans and is crucial to cellular respiration. How the cell orchestrates the efficient synthesis of UQ, which involves the modification of extremely hydrophobic substrates by multiple sequential enzymes
Produkty
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
Protokoły
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania ATPaz, cyklaz adenylanowych, kinaz białkowych, fosfodiesteraz i neuroprzekaźników metodą chromatografii powinowactwa przy użyciu Calmodulin Sepharose 4B firmy Cytiva.
This page shows how to purify ATPases, adenylate cyclases, protein kinases, phosphodiesterases and neurotransmitters by affinity chromatography using Calmodulin Sepharose 4B from GE Healthcare.
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje o różnych testach pull-down do dalszej izolacji kompleksów wielobiałkowych w celu identyfikacji ich składników za pomocą produktów Cytiva.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.
Badanie interakcji białko-białko in vitro za pomocą testów pull-down, z wykorzystaniem metod powinowactwa, GST pull-down, TAP i koimmunoprecypitacji.
Badanie interakcji białko-białko in vitro za pomocą testów pull-down, z wykorzystaniem metod powinowactwa, GST pull-down, TAP i koimmunoprecypitacji.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-0529-014061837620362