GE17-0969-01
IgG Sepharose™ 6 Fast Flow
Cytiva 17-0969-01, pack of 10 mL
Synonim(y):
IgG Column
About This Item
Polecane produkty
ligand
human IgG
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0969-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 50 mM K2PO4, 1mM MgCl2 pH 7.2 in 20% Ethanol)
macierz
highly cross-linked 6% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
3-12
working range
3-10
pojemność
~3 mg binding capacity(Protein A)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
lgG Sepharose™ 6 Fast Flow, from Cytiva, is based on the rigid Sepharose™ 6 Fast Flow matrix, with human IgG covalently coupled to it. The improved mechanical characteristics of this Fast Flow medium allows high flow rates to be used for rapid and convenient single step purification of protein A fusion protein conjungates produced in prokaryotic expression systems.
The mechanical characteristics of this fast flow medium allows high flow rates to be used for rapid and convenient single step purification of protein A fusion protein conjungates produced in prokaryotic expression systems.
Cechy i korzyści
- IgG coupled to the highly cross-linked 6% agarose matrix Sepharose™ 6 Fast Flow, designed for the rapid purification of protein A and protein A fusion conjugates
- Binds at least 2 mg protein A/mL medium
- Suitable for tandem affinity purification (TAP) of protein complexes
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to perform a separation with IgG Sepharose 6 Fast Flow from GE Healthcare, an Affinity Chromatography product for purification of recombinant fusion proteins containing a protein A tail.
This page shows the characteristics of Dextrin Sepharose High Performance products from GE Healthcare.
Protokoły
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych białkiem A przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje o różnych testach pull-down do dalszej izolacji kompleksów wielobiałkowych w celu identyfikacji ich składników za pomocą produktów Cytiva.
Powiązane treści
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.
Badanie interakcji białko-białko in vitro za pomocą testów pull-down, z wykorzystaniem metod powinowactwa, GST pull-down, TAP i koimmunoprecypitacji.
Badanie interakcji białko-białko in vitro za pomocą testów pull-down, z wykorzystaniem metod powinowactwa, GST pull-down, TAP i koimmunoprecypitacji.