GE17-5132-02
Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow
Cytiva 17-5132-02, pack of 100 mL
Synonim(y):
Sepharose 4 Fast Flow
About This Item
Polecane produkty
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5132-02
macierz
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-12
working range
3-12
pojemność
>10 mg/mL binding capacity
Opis ogólny
Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow is used for the purification of GST-tagged proteins from bacterial lysates and other S-tranferases or glutathione-dependent proteins. Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function. Sepharose™ 4 Fast Flow provides good flow properties and is excellent for scaling up.
Cechy i korzyści
- Fast, one-step purification of GST-tagged proteins
- Mild elution conditions preserving protein antigenicity and function
- For scale-up due to high flow properties
- Glutathione coupled to Sepharose™ 4 Fast Flow via a 10-carbon spacer arm
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using GE Healthcare products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from GE Healthcare.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu sefarozy glutationowej firmy Cytiva.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.