Kluczowe dokumenty
GE17-5132-03
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-5132-03, pack of 500 mL
Synonim(y):
Kolumna glutationowa, Sepharose 4 Fast Flow
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
opakowanie
pack of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5132-03
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>10 mg/mL binding capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glutathione 812 4 Fast Flow, 500 ml
Glutathione 812 4 Fast Flow to pożywka powinowactwa do szybkiego, jednoetapowego oczyszczania białek znakowanych S-transferazą glutationową (GST). Zapewnia dobre właściwości przepływu, doskonałe do zwiększania skali.
Glutathione 812 4 Fast Flow jest stosowany do oczyszczania białek znakowanych GST z lizatów bakteryjnych i innych S-tranferaz lub białek zależnych od glutationu. Łagodne warunki elucji zachowują antygenowość i funkcję białka. 812 4 Fast Flow zapewnia dobre właściwości przepływu i doskonale nadaje się do skalowania.
Wiązanie GST z glutationem jest zależne od szybkości przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne do rozważenia podczas ładowania próbki i elucji.
Cechy i korzyści
  • Szybkie, jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych GST
  • Łagodne warunki elucji zachowujące antygenowość i funkcję białka
  • Możliwość zwiększenia skali dzięki właściwościom wysokiego przepływu
  • Glutation sprzężony z 812 4 Fast Flow poprzez 10-węglowe ramię dystansowe
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using GE Healthcare products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from GE Healthcare.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu sefarozy glutationowej firmy Cytiva.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-5132-034061837621789