Z769258
Branson CPXH series ultrasonic bath with heating and degassing
bath volume 2.8 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
podgrzewana ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, sonikator ultradźwiękowy do kąpieli odgazowującej
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
model CPX2800H-E
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson CPX-952-238R
wymiary łaźni
230 mm (9.5 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 100 mm (4 in.)
objętość łaźni
2.8 L
Opis ogólny
Wszystkie wanny 1192 mogą być również używane do separacji komórek, przygotowywania próbek i odgazowywania cieczy.
Cechy:
- Odgazowanie - można ustawić do 99 minut; wydłużone okresy odgazowania pozwalają na zastosowania "wykraczające poza czyszczenie", takie jak przygotowanie próbek, które obejmuje odgazowanie cieczy, mieszanie i homogenizację, rozpuszczanie ciał stałych, lizę komórek i dyspersję cząstek.
- Timer - może być ustawiony na 99 minut lub pracować w trybie ciągłym.
- Podgrzewane czyszczenie - do 69°C/156,2°F
- Technologia samoadaptacyjna
- W pełni programowalny - po wprowadzeniu procesu (np. nastawy temperatury odgazowania, okresów ultradźwiękowych) do sterownika i uruchomieniu programu, urządzenie może działać bez udziału użytkownika.
- Kontrola wysokiej/niskiej mocy - 100% mocy do zbiornika dla normalnych zastosowań, 70% mocy dla delikatnych zastosowań
- Tryb uśpienia
- Zgodność z CSA, zgodność z CE
- Alarm bezpieczeństwa wysokiej temperatury
Uwaga: Części nie powinny spoczywać na dnie zbiornika, patrz akcesoria dla opcji.
Cechy i korzyści
- Odgazowanie - można ustawić do 99 minut; wydłużone okresy odgazowania pozwalają na zastosowania "wykraczające poza czyszczenie", takie jak przygotowanie próbek, które obejmuje odgazowanie cieczy, mieszanie i homogenizację, rozpuszczanie ciał stałych, lizę komórek i dyspersję cząstek.
- Timer - może być ustawiony na 99 minut lub pracować w trybie ciągłym.
- Podgrzewane czyszczenie - do 69°C/156,2°F
- Technologia samoadaptacyjna
- W pełni programowalny - po wprowadzeniu procesu (np. nastawy temperatury odgazowania, okresów ultradźwiękowych) do sterownika i uruchomieniu programu, urządzenie może działać bez udziału użytkownika.
- Kontrola wysokiej/niskiej mocy - 100% mocy do zbiornika dla normalnych zastosowań, 70% mocy dla delikatnych zastosowań
- Tryb uśpienia
- Zgodność z CSA, zgodność z CE
- Alarm bezpieczeństwa wysokiej temperatury
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)