Kluczowe dokumenty
Z305359
Sigma-Aldrich
Bransonic® Model B200 cleaner
AC/DC input 240 V AC
Synonim(y):
ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, ultradźwiękowy sonikator do kąpieli
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson 100-951-011 (NA)000-001-100 (Europe)
Opis ogólny
Low-cost, portable, ultrasonic cleaner has the same cleaning ability as larger models. SS tank with Noryl® base, parts basket, and plastic cover. Cleaner automatically shuts off after 5 min.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Noryl is a registered trademark of Sabic Innovative Plastics IP B.V.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z305359-1EA4061833295083
Z305359EU-1EA4061833295090
Z305359GB-1EA