Kluczowe dokumenty
Z660043
Koncentrat czyszczący Bandelin TICKOPUR R 30
neutral cleaner
Synonim(y):
neutralny detergent
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
producent / nazwa handlowa
Bandelin 810
dostępność
available only in EU
Opis ogólny
Neutralny środek czyszczący - delikatne czyszczenie, antykorozyjny, neutralny, pH 7, dozowanie 1 do 5%, 1 do 10 min.
Zanieczyszczenia
:
Lekkie pozostałości po wierceniu, szlifowaniu, polerowaniu i docieraniu, kurz, sadza, oleiste i tłuste pozostałości itp.
Przedmioty do czyszczenia:
Szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, guma, stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne, szlachetne i lekkie.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)