Z659673
Bandelin SONOREX™ SUPER with built-in heating Ultrasonic baths
Bandelin RK 255 H, capacity 5.7 L
Synonim(y):
podgrzewana ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, podgrzewany sonikator do kąpieli ultradźwiękowej
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
Właściwości
CE compliant
HF-peak output max. W/per. = 2 × 320
drain ball cock ¼"
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin RK 255 H
dostępność
not available in USA and Canada
moc grzałki
280 W
dł. × szer. × gł.
300 mm × 150 mm × 150 mm
pojemność
5.7 L
Opis ogólny
- PZT-large area oscillating systems
- HF-Frequency 35 kHz
- Timer 1-15 minutes and continuous operation
- H-types with built-in heating, 30-80°C (86 to 176°F) thermostatically adjustable
- Oscillating tank of stainless steel
- Housing of stainless steel - drip proof
- Drain cock included for easy emptying (from RK 103 H upward)
- SONOREX SUPER units are RFI-proof and CE marked
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)