Kluczowe dokumenty
Z660051
Bandelin TICKOPUR R 27 cleaning concentrate
special acid cleaner for ultrasonic bath
Synonim(y):
low foaming detergent, ultrasonic bath detergent
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
producent / nazwa handlowa
Bandelin 815
dostępność
available only in EU
Opis ogólny
Special acid cleaner for ultrasonic bath, concentrate - based on phosphoric acid, anti-corrosive, acid, pH 1.9 (1%), dosage 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
Heavy mineral residues like chalk, silicate, phosphate, rust, cement, temper colors, metal oxides, grease and oil films etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, precious metals. Not for light and non-ferrous metals, tin and zinc.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)