Kluczowe dokumenty
Z648450
Quickfit® bends with vacuum connection
socket joint: ST/NS 24/29, cone joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
RA3/33/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
cone joint: ST/NS24/29
socket joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit RA 3/33/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Socket to cone. With screw-thread adapter for flexible tubing.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)