Z660086
Koncentrat czyszczący Bandelin TICKOPUR RW 77
special cleaner with ammonia
Synonim(y):
detergent amoniakalny
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
producent / nazwa handlowa
Bandelin 870
dostępność
available only in EU
Opis ogólny
Specjalny środek czyszczący z amoniakiem, bez fosforanów, łagodny dla materiału, lekko alkaliczny, pH 9,9 (1%), dozowanie 5%, 1 do 10 min.
Zanieczyszczenia:
Pozostałości żywiczne, sadza, smary, oleje, woski, pigmenty, kolorowa mgła, oleje silikonowe, topniki, tlenki miedzi, mosiądzu, brązu i metali szlachetnych.
Przedmioty do czyszczenia:
Szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, guma, stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne i szlachetne, sita analityczne. Ostrożnie z metalami lekkimi.
Zanieczyszczenia:
Pozostałości żywiczne, sadza, smary, oleje, woski, pigmenty, kolorowa mgła, oleje silikonowe, topniki, tlenki miedzi, mosiądzu, brązu i metali szlachetnych.
Przedmioty do czyszczenia:
Szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, guma, stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne i szlachetne, sita analityczne. Ostrożnie z metalami lekkimi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)