Key Documents
Z660078
Bandelin TICKOPUR R 36 cleaning concentrate
special cleaner - tenside-free
Synonim(y):
detergent
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Bandelin
dostępność
available only in EU
Opis ogólny
Special cleaner - tenside-free, non foaming, gentle to material, mildly alkaline, pH 9.9 (1 %), dosage 0.25 to 5 %, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oil, grease, distillation residues, organic and inorganic residues.
Objects to be cleaned:
Glass, optical glass, ceramics, plastics, rubber, steel, precious and light metals.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1