Kluczowe dokumenty
Z742930
10539 detergent, niskopieniący płyn wysokoalkaliczny
pkg of 19 L
Synonim(y):
ciecz o wysokiej zasadowości, darmowy środek czyszczący do spłukiwania, Środek do usuwania trudnych do usunięcia pozostałości
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 19 L
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc.
Zastosowanie
sample preservation
Opis ogólny
- Skoncentrowany, aby zaoszczędzić pieniądze
- Formuła zapobiegająca korozji
- Żrący detergent w płynie z chelatorami
- Swobodne spłukiwanie zapewnia niezawodne rezultaty i brak przeszkadzających pozostałości
- Do trudnych do czyszczenia pozostałości na twardych powierzchniach
Używany do czyszczenia: Sprzętu produkcyjnego, pozostałości kosmetyków, form wtryskowych, zanieczyszczonych części metalowych w operacjach konserwacyjnych i naprawczych od marin, przez motoryzację, lotnictwo i kosmonautykę, po ropę i gaz, takich jak filtry, żebra, wymienniki, głowice pomp, stalowe bloki silników, układy wydechowe i inne; metalowych odlewów, odkuwek i wytłoczek, części przemysłowych, rur, zbiorników i reaktorów. Służy do czyszczenia stali przed pasywacją.
Służy do usuwania: Trudnych do usunięcia zabrudzeń, żwiru, brudu, szlamu, smaru, środków polerskich, olejów, cząstek stałych, osadów, substancji chemicznych i rozpuszczalników, pleśni, tlenków metali i wielu innych.
Czyszczone powierzchnie: Preparat z inhibitorami korozji zalecany do twardych metali, stali, stali nierdzewnej, porcelany, ceramiki, sztywnych tworzyw sztucznych, cementu i elastomerów. Nie stosować do metali miękkich, takich jak miedź, aluminium, cynk i magnez.
Metoda czyszczenia: Namoczyć, spryskać, szczotka, gąbka, ściereczka, ultradźwięki, przepływ przez czyszczenie w miejscu, mieszanie lub mycie automatyczne. Należy upewnić się, że uszczelka jest kompatybilna.
Wskazówki: Przygotować świeży 1% roztwór (2 1/2 łyżki stołowej na galon, 1 1/4 uncji na galon lub 10 ml na litr) w ciepłej lub gorącej wodzie. W przypadku trudnych zabrudzeń lub w celu usunięcia tlenków metali, podnieść temperaturę wody i użyć więcej detergentu, do 10% objętości. Czyścić metodą namaczania, cyrkulacji, wycierania, natryskiwania lub metodą ultradźwiękową. DOKŁADNIE SPŁUKAĆ - najlepiej bieżącą wodą.
W przypadku czyszczenia krytycznego, ostatnie lub wszystkie płukania wykonywać w wodzie destylowanej, dejonizowanej lub oczyszczonej. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością spłukać wodą pitną. W przypadku stali wysokowęglowej może być wskazane przeprowadzenie testów korozyjnych, a po czyszczeniu może być konieczne zastosowanie środka antykorozyjnego.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742930-19L | 4061841422136 |