Z769452
Branson CPX series ultrasonic bath with digital timer
bath volume 5.7 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, ultradźwiękowy sonikator do kąpieli
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
model CPX3800-E
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson CPX-952-339R
wymiary łaźni
290 mm (11.5 in.) × 150 mm (6 in.) × 150 mm (6 in.)
objętość łaźni
5.7 L
Opis ogólny
Wszystkie wanny 1192 mogą być również używane do separacji komórek, przygotowywania próbek i odgazowywania cieczy.
Cechy:
- Odgazowanie - możliwość ustawienia do 99 minut
- Timer - może być ustawiony na 99 minut lub pracować w trybie ciągłym
- Technologia samoadaptacyjna
- Cyfrowy panel sterowania wieży
- Tryb uśpienia
- Wszystkie urządzenia 220-230 V spełniają normy CE
Uwaga: Części nie powinny spoczywać na dnie zbiornika, patrz akcesoria dla opcji.
Cechy i korzyści
- Odgazowanie - możliwość ustawienia do 99 minut
- Timer - może być ustawiony na 99 minut lub pracować w trybie ciągłym
- Technologia samoadaptacyjna
- Cyfrowy panel sterowania wieży
- Tryb uśpienia
- Wszystkie urządzenia 220-230 V spełniają normy CE
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)