Kluczowe dokumenty
Z769614
Branson M series ultrasonic bath
bath volume 5.7 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, ultradźwiękowy sonikator do kąpieli
About This Item
Kod UNSPSC:
41103700
NACRES:
NB.74
Właściwości
model M3800-E
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson CPX-952-336R
wymiary łaźni
290 mm (11.5 in.) × 150 mm (6 in.) × 150 mm (6 in.)
objętość łaźni
5.7 L
Opis ogólny
Ultradźwiękowa łaźnia czyszcząca 1192 M jest wiodącą mechaniczną łaźnią ultradźwiękową. Została zaprojektowana z myślą o wydajności, kontroli, trwałości i niezawodności w różnych zastosowaniach.
Wszystkie wanny 1192 mogą być również używane do separacji komórek, przygotowywania próbek i odgazowywania cieczy.
Cechy:
  • Przetworniki przemysłowe 40 kHz
  • 60-minutowy zegar mechaniczny (może być ustawiony na pracę ciągłą)
  • Panel sterowania wieży
  • Wbudowany odpływ (½ i ¾ galona) lub odpływ boczny
Uwaga: Części nie powinny spoczywać na dnie zbiornika, patrz akcesoria dla opcji.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)