Kluczowe dokumenty
GE17-5279-01
Glutathione Sepharose High Performance
Cytiva 17-5279-01, pack of 25 mL
Synonim(y):
Kolumna sefarozowa z glutationem
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5279-01
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>7 mg/mL binding capacity(medium)
Opis ogólny
Glutathione 812 High Performance to pożywka powinowactwa do oczyszczania w wysokiej rozdzielczości białek znakowanych transferazą S glutationu (GST).
Glutathione 812 High Performance służy do oczyszczania białek znakowanych GST z lizatów bakteryjnych i innych transferaz S lub białek zależnych od glutationu. Białka znakowane GST są eluowane w łagodnych, niedenaturujących warunkach przy użyciu zredukowanego glutationu. Proces oczyszczania zachowuje antygenowość i funkcję białka.
Cechy i korzyści
  • Wielkość kulek 34 μm dla lepszej wydajności i rozdzielczości
  • Szybkie, jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych GST i innych S-trasferaz glutationowych lub białek zależnych od glutationu.
  • Łagodne warunki podczas procesu oczyszczania zachowują antygenowość i funkcję białka
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using GE Healthcare products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from GE Healthcare.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu sefarozy glutationowej firmy Cytiva.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.
Zobacz wszystko