Kluczowe dokumenty
EP0030108310
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 5.0 mL, PCR clean, pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030108310
metody
PCR: suitable
pojemność
5.0 mL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Maksymalizacja odzysku kwasów nukleinowych. Probówki Eppendorf LoBind znacznie zmniejszają wiązanie próbki z powierzchnią, zapewniając maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA. Idealne rozwiązanie do przygotowywania próbek i długoterminowego przechowywania cennych kwasów nukleinowych
Cechy i korzyści
Znacznie zmniejsza wiązanie próbki z powierzchnią, aby zapewnić maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)