EP0030122348
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 5 mL, cap (screw cap), PCR clean, case of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
Synonim(y):
632 DNA LoBind, 7928
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Właściwości
PCR clean
cap (screw cap)
opakowanie
case of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122348
pojemność
5 mL
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Maksymalizacja odzysku kwasów nukleinowych. Probówki Eppendorf LoBind znacznie zmniejszają wiązanie próbki z powierzchnią, zapewniając maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA. Idealne rozwiązanie do przygotowywania próbek i długoterminowego przechowywania cennych kwasów nukleinowych
Probówki 10310 są wykonane ze specjalnego polimeru, a materiał LoBind pomaga zwiększyć szybkość odzyskiwania próbek. Te jednorazowe probówki, wykonane z polipropylenu, są idealne do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak przygotowywanie próbek, mieszanie, wirowanie, transport i przechowywanie próbek stałych i ciekłych oraz odczynników. Probówki 10310 są dostępne w dwóch wersjach:
- Eppendorf Protein LoBind jest specjalnie zaprojektowana do przygotowywania i przechowywania próbek białek, peptydów, przeciwciał lub wirusów.
- DNA LoBind nadaje się do zastosowań DNA lub RNA w analizie kryminalistycznej, mikromacierzach i sekwencjonowaniu nowej generacji.
Zastosowanie
632 DNA LoBind, 7928 został użyty do oczyszczania cDNA przy użyciu kulek magnetycznych.
Cechy i korzyści
- Zaprojektowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące wirowania, odporności na temperaturę i kompatybilności chemicznej.
- Wyposażone w bezpieczną zakrętkę.
- Zaprojektowane z podziałką wskazującą ilość napełnienia, wraz z obszarem etykietowania ułatwiającym identyfikację próbki.
- Probówki są certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean).
Znacznie zmniejsza wiązanie próbki z powierzchnią, aby zapewnić maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf LoBind is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030122348-200EA | 4061842060405 |