EP0030108418
632 Probówki DNA LoBind
capacity 1.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
Synonim(y):
Eppendorf® DNA LoBind tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (push fit)
colorless
conical bottom
opis
Low retention
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
opakowanie
pack of 500 ea
pojemność
1.5 mL
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)