Kluczowe dokumenty
EP0030108078
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 2.0 mL, PCR clean, withstand, 25,000 x g, pack of 250 ea
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030108078
metody
PCR: suitable
pojemność
2.0 mL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Maksymalizacja odzysku kwasów nukleinowych. Probówki Eppendorf LoBind znacznie zmniejszają wiązanie próbki z powierzchnią, zapewniając maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA. Idealne rozwiązanie do przygotowywania próbek i długoterminowego przechowywania cennych kwasów nukleinowych
Cechy i korzyści
  • Materiał632 LoBind zapewnia zoptymalizowany odzysk próbki w celu uzyskania lepszych wyników testu.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki.
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Dostępne w formatach probówek ułatwiających skalowanie.
  • Precyzyjne uszczelnienie pokrywy zapewnia minimalne tempo parowania w formacie probówki.
  • Prędkość wirowania do 25 000 × g do zastosowań w biologii molekularnej.
Znacznie zmniejsza wiązanie próbki z powierzchnią, aby zapewnić maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)