Kluczowe dokumenty
EP0030108302
Eppendorf® LoBind microcentrifuge tubes
protein, 5.0 mL, colorless, pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
sterylność
non-sterile
Właściwości
protein
opakowanie
pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030108302
zakres pomiaru
5.0 mL
kolor
colorless
Opis ogólny
  • Probówki mikrowirówkowe632 Protein LoBind są wykonane z wysokiej jakości chemicznie odpornego polipropylenu (PP).
  • Materiał LoBind zapewnia zminimalizowane wiązanie próbki z powierzchnią w celu optymalnego odzyskiwania produktu.
  • Czystość PCR - wolne od wykrywalnego ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Probówki nie zawierają silikonu, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki.
  • Ergonomiczna pokrywka zapobiega parowaniu.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)