Kluczowe dokumenty
EP0030122356
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
capacity 5 mL, screw cap, PCR clean, pack of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
Synonim(y):
Eppendorf LoBind, Rurki LoBind
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
conical bottom
polypropylene tube
white polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
Eppendorf Tube®
screw cap
opakowanie
pack of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
pojemność
5 mL
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek białek, peptydów lub przeciwciał.
  • Testy enzymatyczne - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację w kontakcie z wewnętrzną ścianką probówki.
  • Zapobieganie utracie próbki podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów.
  • Przechowywanie zawiesin komórkowych.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)