Kluczowe dokumenty
EP0030122208
Eppendorf® LoBind microcentrifuge tubes
DNA/RNA LoBind, PCR clean, 15 mL, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
DNA/RNA LoBind
opakowanie
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122208
zakres pomiaru
15 mL
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
  • Probówki do mikrowirówek632 LoBind są wykonane z wysokiej jakości chemicznie odpornego polipropylenu (PP).
  • Idealne do przygotowywania próbek i długoterminowego przechowywania kwasów nukleinowych w medycynie sądowej, mikromacierzach i aplikacjach NGS.
  • Materiał LoBind zapewnia zminimalizowane wiązanie próbki z powierzchnią w celu optymalnego odzyskiwania produktu.
  • Nie zawiera wykrywalnego ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Probówki niezawierające silikonu minimalizują ryzyko zakłóceń próbki.
  • Wyposażone w pokrywkę zapobiegającą parowaniu.
  • Prędkość wirowania do 30 000 × g (25 000 × g dla probówki 2,0 ml) do zastosowań w biologii molekularnej.
Zastosowanie
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek DNA i RNA
  • Kryminalistyczna analiza śladów
  • Przygotowanie serii rozcieńczeń w ilościowym qPCR
  • Przygotowanie próbek do sekwencjonowania nowej generacji
  • Tworzenie bibliotek genomowych lub oligonukleotydowych
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)