Kluczowe dokumenty
GE28-9180-04
PD Spintrap G-25
Cytiva 28-9180-04
Synonim(y):
Kolumna wirująca G-25
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9180-04
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PD SpinTrap G-25 is a single-use column for cleanup of large biomolecules. PD SpinTrap G-25 is a single-use microspin column that is designed for desalting and buffer exchange of biological sample using a standard microcentrifuge. The column is prepacked with ~600 µL Sephadex G-25 resin, and the column material is biocompatible polypropylene. Instructions supplied with the columns.
Zastosowanie
Protein sample preparation. Desalting/Buffer Exchange/Cleanup.
Cechy i korzyści
  • Wygodne i szybkie oczyszczanie na małą skalę białek i innych dużych biomolekuł (>5000 Mr) z możliwością równoległego pobierania wielu próbek.
  • Zakres zastosowań, takich jak odsalanie, wymiana buforu i usuwanie związków o niskiej masie cząsteczkowej.
  • Wysoka wydajność odsalania.
  • Powtarzalne, wysokowydajne, równoległe oczyszczanie próbek białek.
  • Przygotowanie próbek w zakresie od 100 do 180 μl bez rozcieńczania próbki.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (0,05% Kathon CG/ICP Biocide)
Store at 4 to 30 °C (4 to 8, Used Media 20% Ehtanol or 0.01 M NaOH)
Informacje prawne
SpinTrap is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap from GE Healthcare.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.