Kluczowe dokumenty
GE28-9180-06
PD MultiTrap G-25
Cytiva 28-9180-06
Synonim(y):
G-25 MultiTrap, MultiTrap G-25
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Materiały
polypropylene and polyethylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9180-06
warunki przechowywania
dry media
rozmiar
127.8 mm × 85.5 mm × 30.6 mm
pojemność robocza
70—130 μL
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
>50 μm (dry)
85-260 μm
wielkość porów
MWCO
cleaning
2-13
Zakres roboczy
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PD MultiTrap G-25 is designed for high-throughput desalting and buffer exchange of multiple samples. Supplied in packs of 4 plates. Instructions included. Plates can be processed by vacuum or centrifugation. PD MultiTrap G-25 is prepacked with 500 μ Sephadex® G-25 Medium/well. The 96-well plates are manufactured from biocompatible polypropylene. High desalting capacity (>85%) and recovery (70-90%).
Zastosowanie
Techniques & Applications: DNA and Protein sample preparation. Desalting/Buffer Exchange/Cleanup.
Cechy i korzyści
  • Wygodne i szybkie oczyszczanie na małą skalę białek i innych dużych biomolekuł (>5000 Mr) z wysoką powtarzalnością od dołka do dołka i od płytki do płytki.
  • Zakres zastosowań, takich jak odsalanie, wymiana buforu i usuwanie związków o niskiej masie cząsteczkowej.
  • Wysoka wydajność odsalania.
  • Nadaje się do użytku ręcznego, jak również do automatyzacji wraz z systemami zrobotyzowanymi.
  • Przygotowanie próbki w zakresie od 70 do 130 μl bez rozcieńczania próbki.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Store at 4 to 30 °C (4 to 8, Used Media 20% Ehtanol or 0.01 M NaOH)
Informacje prawne
MultiTrap is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.