Kluczowe dokumenty
GE17-0033-01
Sephadex® G-25 Medium
Cytiva 17-0033-01, pack of 100 g
Synonim(y):
Żywica do filtracji żelowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115722
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0033-01
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
811 G-25 to dobrze znane medium do filtracji żelowej do odsalania i wymiany buforu w zastosowaniach przemysłowych.
811 to medium do filtracji żelowej przygotowane przez sieciowanie dekstranu epichlorohydryną. Różne typy 811 różnią się stopniem usieciowania, a tym samym stopniem pęcznienia i zakresem frakcjonowania molekularnego. 811 G-25 jest jednym z pięciu różnych typów G, od G-10 dla małych cząsteczek do G-75 dla większych cząsteczek. 811 G-25 jest dostępny w 4 różnych rozmiarach cząstek (Course, Medium, Fine i Superfine).
811 G-25 jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych.
Jako podłoże bioprocesowe, 811 G-25 spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Szybko odsala, usuwa zanieczyszczenia i przenosi do nowego buforu w jednym kroku.
  • Doskonały odzysk i minimalne rozcieńczenie próbki
  • Dostępne w gotowych kolumnach 7704 Desalting i 799 Desalting do szybkiego i wygodnego odsalania.
  • Podłoże BioProcess obsługiwane w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowane w zakresie odsalania i wymiany buforu w zastosowaniach przemysłowych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (od 4 do 8, używane nośniki 20% etanolu lub 0,01 M NaOH).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows describes fractional precipitation for removing gross impurities from affinity chromatography samples with small volumes.
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Zobacz wszystko