Kluczowe dokumenty
GE28-9889-64
Sigma-Aldrich
Kolumna XK 50/60
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
SB.52
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
Puste kolumny XK zapewniają niezawodną i powtarzalną separację. Rurka wykonana jest ze szkła borokrzemianowego, co pozwala na wizualną kontrolę złoża. Kolumny wykonane są z biokompatybilnych materiałów, które wykazują doskonałą odporność chemiczną. Szeroki zakres wymiarów kolumn sprawia, że kolumny XK są odpowiednie dla wielu różnych potrzeb oczyszczania. Pakowanie kolumny można wykonać przy użyciu zbiornika pakującego lub dodatkowej rurki kolumny dołączonej do złącza pakującego. Mechanizm QuickLock wału adaptera ułatwia szybki i łatwy ruch adaptera, upraszczając regulację wysokości złoża, demontaż i czyszczenie. Konstrukcja tłoka adaptera zapewnia równomierny przepływ, który utrzymuje integralność wypełnionego złoża podczas pracy. Dostępna jest szeroka gama części zamiennych ułatwiających konserwację.
Cechy i korzyści
Konstrukcja tłoka zapewniająca jednorodną dystrybucję buforu i powtarzalne pakowanie
Mechanizm adaptera QuickLock ułatwiający obsługę i czyszczenie kolumny
Przyjazne dla użytkownika i wytrzymałe puste kolumny, zaprojektowane do chromatografii cieczowej przy niskim i średnim ciśnieniu.
Płaszcz chłodzący do delikatnego oczyszczania
Złączki do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatograficznych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-9889-644061826756126