Kluczowe dokumenty
GE28-9645-13
Sigma-Aldrich
HiScale 26/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.52
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
Mechanizm QuickLock wału adaptera ułatwia szybki i łatwy ruch adaptera, upraszczając regulację, a także demontaż i czyszczenie. Skala pomiarowa na kolumnie ułatwia przewidywanie i osiągnięcie wstępnie zdefiniowanej wysokości pakowania, zwiększając w ten sposób kontrolę procesu, a także powtarzalność. Chociaż kolumny HiScale zostały zoptymalizowane pod kątem mediów wysokociśnieniowych, są one w pełni kompatybilne ze wszystkimi aplikacjami (i metodami pakowania) stosowanymi obecnie w kolumnach XK.
Cechy i korzyści
Mechanizm adaptera QuickLock, skala pomiarowa kolumny i ergonomiczna konstrukcja ułatwiają obsługę kolumny i zwiększają kontrolę procesu.
Możliwość płukania całego wału adaptera po zapakowaniu, minimalizując w ten sposób ryzyko rozwoju bakterii po długotrwałym użytkowaniu.
Oparty na ugruntowanej linii kolumn XK i kompatybilny ze wszystkimi metodami stosowanymi obecnie do kolumn XK.
Podwójne adaptery, oferujące wysoką elastyczność i dynamiczne wysokości pakowania.
Puste kolumny o wysokiej stabilności ciśnieniowej do pakowania z nowoczesnymi mediami BioProcess do opracowywania procesów i chromatografii preparatywnej.
Zapewnia osiową kompresję złoża żelu i nieobrotowy mechanizm tłoka, który rozszerza możliwości pakowania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from GE Healthcare.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Zobacz wszystko